4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16024.06
A16024.14
A16024.06EA
46.93
EUR
A16024.06
A16024.14
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 55912-20-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD00007086
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ Mw: 187.58 Teplota tavenia: 62…64 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007086 Číslo CAS: 55912-20-4 EINECS: 259-901-4 |