2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
A14205.22
A14205.14
A14205.06
A14205.22EA
382.67
EUR
A14205.22
A14205.14
A14205.06
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 80866-80-4
Molecular Formula: C7H6ClNO3
Formula Weight: 187.58
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 3248759
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ Teplota tavenia: 75…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007297 Číslo CAS: 80866-80-4 EINECS: 279-584-6 |