Tlačiť
4-Chloro-m-toluidine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 75.41 EUR
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chloro-m-toluidine 98+%
4-Chloro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 241 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 83…84 °C
Číslo MDL: MFCD00066332
Číslo CAS: 7149-75-9
OSN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %