Tlačiť
4-Chloro-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
109370050 109371000
ACRO109370050EA 51.74 EUR
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chloro-o-toluidine 98%
4-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 241 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 29…30 °C
Hustota: 1,19 g/cm³
Teplota vzplanutia: 124 °C
Číslo MDL: MFCD00007842
Číslo CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
OSN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %