Tlačiť
5-Chloro-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 34.66 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Chloro-o-toluidine 98%
5-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 237 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 22 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007779
Číslo CAS: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
OSN: 2239
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %