Tlačiť
3-Chloro-p-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
A15439.0B A15439.30
A15439.0BEA 302.85 EUR
A15439.0B A15439.30
3-Chloro-p-toluidine ≥98%
3-Chloro-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 95-74-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5840 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 636511 UN No.: 2239 MDL No.: MFCD00007773
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 236…238 °C
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 1,180
Teplota vzplanutia: 130 °C (266 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007773
Číslo CAS: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
OSN: 2239
ADR: 6.1,III