3-Chloro-p-toluidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
A15439.0B
A15439.30
A15439.0BEA
302.85
EUR
A15439.0B
A15439.30
3-Chloro-p-toluidine ≥98%
3-Chloro-p-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 95-74-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 636511
UN No.: 2239
MDL No.: MFCD00007773
Vzorec:
C₇H₈ClN Teplota varu: 236…238 °C Teplota tavenia: 22…24 °C Hustota: 1,180 Teplota vzplanutia: 130 °C (266 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007773 Číslo CAS: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 OSN: 2239 ADR: 6.1,III |