Tlačiť
2-Chloro-p-toluidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
154670250 154670050
ACRO154670250EA 87.04 EUR
ACRO154670250 ACRO154670050
2-Chloro-p-toluidine 98%
2-Chloro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 223…225 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,151 g/cm³
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007666
Číslo CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
OSN: 3429
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure