Tlačiť
4-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: (4-Chlorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
C27409-25G C27409-5G
SIALC27409-25GEA 101.89 EUR
SIALC27409-25G SIALC27409-5G
4-Chlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₈ClN
Mw: 141.6
Teplota varu: 215
Hustota: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008121
Číslo CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3