Tlačiť
4-Chlorobenzylamine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Chlorophenyl)methanamine
A13984.06 A13984.14 A13984.22
A13984.06EA 36.34 EUR
A13984.06 A13984.14 A13984.22
4-Chlorobenzylamine ≥97%
4-Chlorobenzylamine
Purity: 97+% CAS No.: 104-86-9 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Amine-like Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 507949 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008121
Vzorec: C₇H₈ClN
Mw: 141.6
Teplota varu: 229 °C
Hustota: 1.160
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008121
Číslo CAS: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
ADR: 8 III