Tlačiť
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
D58600-25G D58600-5G
SIALD58600-25GEA 117.13 EUR
SIALD58600-25G SIALD58600-5G
3,4-Dichlorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Teplota varu: 89…92 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008114
Číslo CAS: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
OSN: 2735
ADR: 8,III