Tlačiť
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
350740050 350740250
ACRO350740050EA 93.46 EUR
ACRO350740050 ACRO350740250
2,6-Dichlorobenzylamine 98%
2,6-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Číslo MDL: MFCD00047928
Číslo CAS: 6575-27-5
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %