Tlačiť
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,5-Dichlorophenyl)methanamine
L11972.03 L11972.06
L11972.03EA 71.7 EUR
L11972.03 L11972.06
2,5-Dichlorobenzylamine 97%
2,5-Dichlorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 10541-69-2 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5775 Odour: Amine-like Boiling Point: 74-76°/0.1mm Beilstein Reference: 2639302 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052391
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Mw: 176.04
Teplota varu: 74…76 °C (0.1 mmHg)
Hustota: 1.318
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052391
Číslo CAS: 10541-69-2
OSN: 2735
ADR: 8 III