Tlačiť
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
A13207.06 A13207.14
A13207.06EA 44.52 EUR
A13207.06 A13207.14
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 95-00-1 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Amine-like Boiling Point: 258-260° Beilstein Reference: 775667 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008109
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Teplota varu: 258…260 °C
Hustota: 1,320
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008109
Číslo CAS: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
OSN: 2735
ADR: 8,III