Tlačiť
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
113230100 113230500
ACRO113230100EA 55.76 EUR
ACRO113230100 ACRO113230500
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,32 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00008109
Číslo CAS: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)