4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
L12016.06
L12016.03
L12016.06EA
106.15
EUR
L12016.06
L12016.03
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 327-78-6
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 86-90°/14mm
Beilstein Reference: 522032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013874
Vzorec:
C₈H₃ClF₃NO Mw: 221.57 Teplota varu: 86…90 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 34…36 °C Teplota vzplanutia: 99 °C (210 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013874 Číslo CAS: 327-78-6 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |