Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
L12016.06 L12016.03
L12016.06EA 106.15 EUR
L12016.06 L12016.03
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 327-78-6 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 99°(210°F) Odour: Pungent Melting Point: 34-36° Boiling Point: 86-90°/14mm Beilstein Reference: 522032 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013874
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57
Teplota varu: 86…90 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 34…36 °C
Teplota vzplanutia: 99 °C (210 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013874
Číslo CAS: 327-78-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III