2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
L09899.06
L09899.03
L09899.06EA
87.04
EUR
L09899.06
L09899.03
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 50528-86-4
Molecular Formula: C8H3ClF3NO
Formula Weight: 221.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 52-53°/3mm
Beilstein Reference: 2112804
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037029
Vzorec:
C₈H₃ClF₃NO Mw: 221.57 Teplota varu: 52…53 °C (3 mmHg) Hustota: 1.480 Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00037029 Číslo CAS: 50528-86-4 OSN: 2206 ADR: 6.1 III |