Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
L09899.06 L09899.03
L09899.06EA 87.04 EUR
L09899.06 L09899.03
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 50528-86-4 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4890 Boiling Point: 52-53°/3mm Beilstein Reference: 2112804 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037029
Vzorec: C₈H₃ClF₃NO
Mw: 221.57
Teplota varu: 52…53 °C (3 mmHg)
Hustota: 1.480
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037029
Číslo CAS: 50528-86-4
OSN: 2206
ADR: 6.1 III