Tlačiť
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
A11978.06 A11978.14
A11978.06EA 35.14 EUR
A11978.06 A11978.14
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 56456-50-9 Molecular Formula: C7H6ClFO Formula Weight: 160.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-44° Beilstein Reference: 1938353 MDL No.: MFCD00004608
Vzorec: C₇H₆ClFO
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004608
Číslo CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9