Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 86.64 EUR
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 85 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: 134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007846
Číslo CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %