Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A12242.06 A12242.14 A12242.22
A12242.06EA 68.99 EUR
A12242.06 A12242.14 A12242.22
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 39885-50-2 Molecular Formula: C7H5ClF3N Formula Weight: 195.57 Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.5015 Boiling Point: 214-218° Beilstein Reference: 4179703 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042563
Vzorec: C₇H₅ClF₃N
Mw: 195.57
Teplota varu: 214…218 °C
Hustota: 1.434
Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042563
Číslo CAS: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III