Tlačiť
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
384420050 384420250
ACRO384420050EA 101.48 EUR
ACRO384420050 ACRO384420250
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
Číslo MDL: MFCD00236218
Číslo CAS: 698-80-6
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %