Tlačiť
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
L08533.09 L08533.04 L08533.18
L08533.09EA 115.52 EUR
L08533.09 L08533.04 L08533.18
4-Chloro-m-toluic acid ≥98%
4-Chloro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7697-29-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1936535
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota tavenia: 212…216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045853
Číslo CAS: 7697-29-2