Tlačiť
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27262.03 H27262.06
H27262.03EA 36.9 EUR
H27262.03 H27262.06
4-Chloro-o-toluic acid ≥98%
4-Chloro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7499-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 170-174° MDL No.: MFCD00045852
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Teplota tavenia: 170…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045852
Číslo CAS: 7499-07-2