Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314440050 314440250
ACRO314440050EA 97.07 EUR
ACRO314440050 ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Mw: 189.04
Teplota varu: 126…128 °C (6 mmHg)
Teplota tavenia: 29…33 °C
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053224
Číslo CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
OSN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %