Tlačiť
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
A10835.14 A10835.22 A10835.36
A10835.14EA 30.96 EUR
A10835.14 A10835.22 A10835.36
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 4252-78-2 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 957098 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00000934
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
Mw: 223.49
Teplota varu: 292
Teplota tavenia: 52…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000934
Číslo CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
OSN: 2923
ADR: 8 III