Tlačiť
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 51.74 EUR
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
2',4'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 29…34 °C
Hustota: 1,32 g/cm³
Teplota vzplanutia: 131 °C
Číslo MDL: MFCD00000581
Číslo CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %