Tlačiť
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
L06348.03 L06348.06
L06348.03EA 74.61 EUR
L06348.03 L06348.06
2',6'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',6'-Dichloroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2040-05-3 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Melting Point: 41-44° Boiling Point: 176-180°/83mm MDL No.: MFCD00016339
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota varu: 176…180 °C (83 mmHg)
Teplota tavenia: 41…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016339
Číslo CAS: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7