Tlačiť
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
644188-1G 644188-5G
SIAL644188-1GEA 61.37 EUR
SIAL644188-1G SIAL644188-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota varu: 251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 133…134 °C
Hustota: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016981
Číslo CAS: 2420-16-8