Tlačiť
2,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
145009-1KG 145009-250G
SIAL145009-1KGEA 194.95 EUR
SIAL145009-1KG SIAL145009-250G
2,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Mw: 161.03
Teplota varu: 200
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1.2498 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000583
Číslo CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
OSN: 3082
ADR: 9 III