Tlačiť
3-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: m-Tolualdehyde, 3-Methylbenzaldehyde, m-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
T35505-100G T35505-25G T35505-5G
SIALT35505-100GEA 283.59 EUR
SIALT35505-100G SIALT35505-25G SIALT35505-5G
3-Tolualdehyde, Sigma-Aldrich®
3-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 199 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0535 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003374
Číslo CAS: 620-23-5
EINECS: 210-632-0