Tlačiť
4-Bromo-m-cresol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
L17510.03 L17510.06
L17510.03EA 38.99 EUR
L17510.03 L17510.06
4-Bromo-m-cresol ≥98%
4-Bromo-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 14472-14-1 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 142-145°/23mm Beilstein Reference: 1859122 MDL No.: MFCD00079723
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota varu: 142…145 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: 57…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079723
Číslo CAS: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3