Tlačiť
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
187054-10G 187054-50G
SIAL187054-10GEA 73.7 EUR
SIAL187054-10G SIAL187054-50G
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 77…78 °C
Číslo MDL: MFCD00004650
Číslo CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7