4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(4-Bromophenyl)methanol
A13197.09
A13197.18
A13197.09EA
59.68
EUR
A13197.09
A13197.18
4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
4-Bromobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Vzorec:
C₇H₇BrO Mw: 187.04 Teplota varu: 268 Teplota tavenia: 76…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004650 Číslo CAS: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |