Tlačiť
4-Bromobenzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 65.69 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Bromobenzyl alcohol 99%
4-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 268
Teplota tavenia: 75…78 °C
Číslo MDL: MFCD00004650
Číslo CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %