Tlačiť
3-Bromo-p-cresol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06 H28689.03
H28689.06EA 425.59 EUR
H28689.06 H28689.03
3-Bromo-p-cresol ≥98%
3-Bromo-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 60710-39-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD08273793
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08273793
Číslo CAS: 60710-39-6