Tlačiť
5-Bromo-o-cresol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 253.51 EUR
H26956.09 H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota tavenia: 77…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08061906
Číslo CAS: 36138-76-8