Tlačiť
2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Bromophenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
184276-10G 184276-50G
SIAL184276-10GEA 77.02 EUR
SIAL184276-10G SIAL184276-50G
2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 255
Teplota tavenia: 80…82 °C
Číslo MDL: MFCD00004600
Číslo CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4