2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(2-Bromophenyl)methanol
A15700.09
A15700.18
A15700.09EA
47.73
EUR
A15700.09
A15700.18
2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
2-Bromobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 18982-54-2
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2243418
Vzorec:
C₇H₇BrO Mw: 187.04 Teplota varu: 255 Teplota tavenia: 78…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004600 Číslo CAS: 18982-54-2 EINECS: 242-719-4 |