Tlačiť
2-Bromobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 51.74 EUR
ACRO180100100 ACRO180100250
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Mw: 187.04
Teplota varu: 255
Teplota tavenia: 78…82 °C
Číslo MDL: MFCD00004600
Číslo CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %