4-Bromo-2-methylanisole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
B21621.09
B21621.18
B21621.09EA
43.32
EUR
B21621.09
B21621.18
4-Bromo-2-methylanisole ≥98%
4-Bromo-2-methylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Vzorec:
C₈H₉BrO Teplota varu: 124…125 °C (25 mmHg) Teplota tavenia: 66…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01321139 Číslo CAS: 14804-31-0 |