Tlačiť
α-Bromo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
N13054-100G N13054-25G
SIALN13054-100GEA 174.24 EUR
SIALN13054-100G SIALN13054-25G
α-Bromo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota varu: 304
Teplota tavenia: 94…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007373
Číslo CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
OSN: 3261
ADR: 8 II