Tlačiť
α-Bromo-2-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
107794-25G 107794-5G
SIAL107794-25GEA 241.94 EUR
SIAL107794-25G SIAL107794-5G
α-Bromo-2-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Mw: 216.03
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007184
Číslo CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
OSN: 3261
ADR: 8 II