4-Bromo-m-toluidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
A15417.09
A15417.18
A15417.09EA
32.77
EUR
A15417.09
A15417.18
4-Bromo-m-toluidine ≥97%
4-Bromo-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Vzorec:
C₇H₈BrN Teplota varu: 239…241 °C Teplota tavenia: 79…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007828 Číslo CAS: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |