Tlačiť
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
A13818.09 A13818.18
A13818.09EA 50.54 EUR
A13818.09 A13818.18
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
2-Bromo-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 583-68-6 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Characteristic Melting Point: 14-16° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1931711 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007635
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 240…242 °C
Teplota tavenia: 14…16 °C
Hustota: 1,494
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007635
Číslo CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,III