Tlačiť
4-Bromobenzylamine 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350530050 350530250
ACRO350530050EA 414.76 EUR
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota tavenia: 25 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047931
Číslo CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %