3-Bromobenzylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(3-Bromophenyl)methanamine
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
65.38
EUR
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Vzorec:
C₇H₈BrN Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01026119 Číslo CAS: 10269-01-9 OSN: 2735 ADR: 8,III |