2-Bromobenzylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(2-Bromophenyl)methanamine
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
333.33
EUR
A12412.14
A12412.06
2-Bromobenzylamine 97%
2-Bromobenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Vzorec:
C₇H₈BrN Teplota varu: 118…119 °C (9 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00025572 Číslo CAS: 3959-05-5 OSN: 2735 ADR: 8,III |