Tlačiť
2-Bromobenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Bromophenyl)methanamine
350510050 350510250
ACRO350510050EA 102.29 EUR
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobenzylamine 98%
2-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025572
Číslo CAS: 3959-05-5
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %