Tlačiť
α-Bromo-4-iodotoulene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
M-Clarity™ quality level = MQ100
515604-1G 515604-5G
SIAL515604-1GEA 38.35 EUR
SIAL515604-1G SIAL515604-5G
α-Bromo-4-iodotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
Mw: 296.93
Teplota varu: 115…120 °C (0.6 mmHg)
Teplota tavenia: 80
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00209656
Číslo CAS: 16004-15-2
OSN: 3261
ADR: 8 II