α-Bromo-4-iodotoulene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
A18200.06
A18200.14
A18200.06EA
107.1
EUR
A18200.06
A18200.14
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Purity: 97%
CAS No.: 16004-15-2
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Odour: Irritating
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 140°/15mm
Beilstein Reference: 2325160
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00209656
Vzorec:
C₇H₆BrI Mw: 296.93 Teplota varu: 140 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 78…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209656 Číslo CAS: 16004-15-2 OSN: 3261 ADR: 8 II |